Methyl-3,4-dichlorbenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,4-dichlorobenzoate, Methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate
B20027.06
B20027.06EA
67.5
EUR
B20027.06
Methyl-3,4-dichlorbenzoat ≥97%
Methyl-3,4-dichlorbenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 2905-68-2
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 44-46°
MDL No.: MFCD00018165
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 205,04 g/mol Schmelzpunkt: 44…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018165 CAS-Nummer: 2905-68-2 |