4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20033.03 B20033.06 B20033.14
B20033.03EA 49.1 EUR
B20033.03 B20033.06 B20033.14
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat ≥97%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 35037-73-1 Molecular Formula: C8H4F3NO2 Formula Weight: 203.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -29° Boiling Point: 78°/22mm Beilstein Reference: 977669 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00035702
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 78 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,346
Flammpunkt: 70 °C (158 °F)
MDL: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III