2,4-Dichloranisol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene

B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 39.1 EUR
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloranisol ≥99%
2,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1.288
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044772
CAS-Nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR