4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20052.09
B20052.88
B20052.36
B20052.09EA
166
EUR
B20052.09
B20052.88
B20052.36
4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol ≥97% stabilisiert
4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 175278-30-5
Molecular Formula: C8H8BrI
Formula Weight: 310.97
Boiling Point: 84-86°/0.4mm
MDL No.: MFCD00221458
Formel:
C₈H₈BrI Molecular Weight: 310.97 g/mol Siedepunkt: 84…86 °C (0.4 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221458 CAS-Nummer: 175278-30-5 |