1,4-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 592-45-0
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1731889
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00009298
Formel:
C₆H₁₀ Siedepunkt: 64…66 °C Dichte: 0,710 Flammpunkt: –26 °C (–15 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009298 CAS-Nummer: 592-45-0 EINECS: 209-756-8 UN: 2458 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...