4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-methylpyrazole
B20069.06
B20069.06EA 156 EUR
B20069.06
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 13808-64-5 Molecular Formula: C4H5BrN2 Formula Weight: 161.01 Odour: Odourless Melting Point: 73-77° MDL No.: MFCD00005241
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161,01 g/mol
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005241
CAS-Nummer: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7