trans-Aconitsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
B20087.14 B20087.22 B20087.PG
B20087.14EA 60.9 EUR
B20087.14 B20087.22 B20087.PG
trans-Aconitsäure ≥98%
trans-Aconitsäure
Purity: 98% CAS No.: 4023-65-8 Molecular Formula: C6H6O6 Formula Weight: 174.11 Odour: Odourless Melting Point: ca 190° dec. MDL No.: MFCD00002721
Formel: C₆H₆O₆
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002721
CAS-Nummer: 4023-65-8
EINECS: 223-688-6
Merck Index: 14,117