1-Cyclohexyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Propylcyclohexanemethanol
B20090.14
B20090.14EA
115
EUR
B20090.14
1-Cyclohexyl-1-butanol ≥98%
1-Cyclohexyl-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 4352-42-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 108°(228°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 103-104°/4mm
MDL No.: MFCD00019360
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156.27 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (4 mmHg) Dichte: 0.902 Flammpunkt: 108 °C (228 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019360 CAS-Nummer: 4352-42-5 EINECS: 224-419-5 |