Tetrabromphenolblau
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3,3',3',4,5,5',5′',6-Octabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(4,5,6,7-Tetrabrom-3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
B20123.03
B20123.06
B20123.14
B20123.03EA
34.9
EUR
B20123.03
B20123.06
B20123.14
Tetrabromphenolblau
Tetrabromphenolblau
CAS No.: 4430-25-5
Molecular Formula: C19H6Br8O5S
Formula Weight: 985.55
Melting Point: 203-205° dec.
Beilstein Reference: 378438
MDL No.: MFCD00005876
Formel:
C₁₉H₆Br₈O₅S Molecular Weight: 985.55 g/mol Schmelzpunkt: 203…205 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005876 CAS-Nummer: 4430-25-5 EINECS: 224-622-9 |