(±)-6-Hepten-3-ol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20128.03
B20128.03EA
25.6
EUR
B20128.03
(±)-6-Hepten-3-ol ≥99%
(±)-6-Hepten-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 19781-77-2
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.18
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00046683
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00046683 CAS-Nummer: 19781-77-2 UN: 1987 ADR: 3,III |