1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20144.14
B20144.14EA 46 EUR
B20144.14
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol ≥97%
1H,1H,7H-Dodecafluor-1-heptanol
Purity: 97% CAS No.: 335-99-9 Molecular Formula: H(CF2)6CH2OH Formula Weight: 332.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3180 Melting Point: -20° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 1800110 MDL No.: MFCD00039630
Formel: C₇H₄F₁₂O
Siedepunkt: 169…170 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,762
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039630
CAS-Nummer: 335-99-9
EINECS: 206-406-6