(±)-1-Penten-3-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Ethylvinylcarbinol, (±)-Ethyl-vinylcarbinol
B20155.06
B20155.06EA
39.5
EUR
B20155.06
(±)-1-Penten-3-ol ≥98%
(±)-1-Penten-3-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 616-25-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1719834
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004573
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 114…115 °C Dichte: 0,838 Flammpunkt: 25 °C (77 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004573 CAS-Nummer: 616-25-1 EINECS: 210-472-1 UN: 1987 ADR: 3,III |