1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20156.18 B20156.09 B20156.30
B20156.18EA 194 EUR
B20156.18 B20156.09 B20156.30
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol ≥97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluor-1-octanol
Purity: 97% CAS No.: 647-42-7 Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH Formula Weight: 364.11 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.3140 Boiling Point: 90°/20mm Beilstein Reference: 1992757 MDL No.: MFCD00042143
Formel: C₈H₅F₁₃O
Siedepunkt: 90 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,68
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042143
CAS-Nummer: 647-42-7
EINECS: 211-477-1