3-Nitro-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20201.03
B20201.06
B20201.14
B20201.03EA
53.4
EUR
B20201.03
B20201.06
B20201.14
3-Nitro-o-phenylendiamin 98%
3-Nitro-o-phenylendiamin
Purity: 98%
CAS No.: 3694-52-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 909344
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 157…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007722 CAS-Nummer: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |