1-Iodperfluoroctan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20207.09
B20207.09EA
46.9
EUR
B20207.09
1-Iodperfluoroctan ≥98%
1-Iodperfluoroctan
Purity: 98%
CAS No.: 507-63-1
Molecular Formula: C8F17I
Formula Weight: 545.97
Refractive Index: 1.3290
Melting Point: 25°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1717141
MDL No.: MFCD00001064
Formel:
C₈F₁₇I Siedepunkt: 160…161 °C Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 2,040 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001064 CAS-Nummer: 507-63-1 EINECS: 208-079-5 |