1-Hexen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 62…64 °C Schmelzpunkt: –140 °C Dichte: 0,673 Flammpunkt: –25 °C (–13 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009505 CAS-Nummer: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...