1-Hexen ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B20271.AC B20271.AE B20271.AP
B20271.ACEA 25.9 EUR
B20271.AC B20271.AE B20271.AP
1-Hexen ≥98%
1-Hexen

Purity: 98% CAS No.: 592-41-6 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -25°(-13°F) Refractive Index: 1.3880 Odour: Mild Melting Point: -140° Boiling Point: 62-64° Beilstein Reference: 1209240 UN No.: 2370 MDL No.: MFCD00009505

Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 62…64 °C
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,673
Flammpunkt: –25 °C (–13 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009505
CAS-Nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR