cis-3-Methylcyclohexanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
B20288.06
B20288.06EA
116
EUR
B20288.06
cis-3-Methylcyclohexanol 95%
cis-3-Methylcyclohexanol
Purity: 95%
CAS No.: 24965-90-0
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 73°(163°F)
MDL No.: MFCD00067155
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114,19 g/mol Flammpunkt: 73 °C (163 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067155 CAS-Nummer: 24965-90-0 |