4-Morpholinoanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06
B20292.14
B20292.06EA
39.7
EUR
B20292.06
B20292.14
4-Morpholinoanilin ≥98%
4-Morpholinoanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 2524-67-6
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 129-133°
Beilstein Reference: 150957
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006169
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178.23 g/mol Schmelzpunkt: 129…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |