5-Bromindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1H-indole
B20307.06 B20307.14 B20307.22
B20307.06EA 29.3 EUR
B20307.06 B20307.14 B20307.22
5-Bromindol ≥99%
5-Bromindol
Purity: 99% CAS No.: 10075-50-0 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Odour: Odourless Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 112877 MDL No.: MFCD00005670
Formel: C₈H₆BrN
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005670
CAS-Nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7