Natrium-1-undecansulfonat, (max. 2% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20332.14
B20332.22
B20332.14EA
186
EUR
B20332.14
B20332.22
Natrium-1-undecansulfonat, (max. 2% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
Natrium-1-undecansulfonat
Purity: 98+%
CAS No.: 5838-34-6
Molecular Formula: CH3(CH2)10SO3Na
Formula Weight: 258.36
Melting Point:
Formel:
C₁₂H₂₅NaO₃S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053627 CAS-Nummer: 5838-34-6 |