(Trifluormethyl)trimethylsilan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
B20347.06
B20347.06EA
104
EUR
B20347.06
(Trifluormethyl)trimethylsilan ≥98%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.3305
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 4241868
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 54…55 °C Dichte: 0,962 Flammpunkt: –10 °C (14 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 ADR: 3,II |