1,2-Dibrombutan ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B20356.30 B20356.18
B20356.30EA 157 EUR
B20356.30 B20356.18
1,2-Dibrombutan ≥98%
1,2-Dibromobutane

Purity: 98% CAS No.: 533-98-2 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5141 Melting Point: -65° Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1731380 Merck Reference: 14,1566 MDL No.: MFCD00000157

Formel: BrH₂CBrCHCH₂CH₃
Siedepunkt: 166…167 °C
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,789
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000157
CAS-Nummer: 533-98-2
EINECS: 208-581-4
Merck Index: 14,1566

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR