2,4,5-Trifluorphenol ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B20395.03
B20395.03EA 46 EUR
B20395.03
2,4,5-Trifluorphenol ≥94%
2,4,5-Trifluorphenol
Purity: 94% CAS No.: 2268-16-8 Molecular Formula: C6H3F3O Formula Weight: 148.09 Flash Point: 55°(131°F) Odour: Phenol-like UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00061215
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061215
CAS-Nummer: 2268-16-8
UN: 2921
ADR: 8,II