2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20457.03
B20457.06
B20457.03EA
37.1
EUR
B20457.03
B20457.06
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 21278-86-4
Molecular Formula: C9H6N2O2S
Formula Weight: 206.22
Melting Point:
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Molecular Weight: 206.22 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171745 CAS-Nummer: 21278-86-4 |