(2,4,6-Trimethylphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trimethylbenzylcyanid, Mesitylacetonitril
B20534.06
B20534.06EA 79.9 EUR
B20534.06
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetonitril ≥98%
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 34688-71-6 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 120°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013815
Formel: C₁₁H₁₃N
Molecular Weight: 159,23 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013815
CAS-Nummer: 34688-71-6
EINECS: 252-151-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III