2,6-Dichlorisonicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
B20541.06
B20541.06EA 146 EUR
B20541.06
2,6-Dichlorisonicotinsäure ≥98%
2,6-Dichlorisonicotinsäure
Purity: 98% CAS No.: 5398-44-7 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Melting Point: 208° dec. MDL No.: MFCD00234147
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 208 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234147
CAS-Nummer: 5398-44-7