4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
B20608.06
B20608.06EA
104
EUR
B20608.06
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 98%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 68282-53-1
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD00173728
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173728 CAS-Nummer: 68282-53-1 |