3-Ethyl-2-methyl-1-pentene 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B20624.06
B20624.06EA
82.1
EUR
B20624.06
3-Ethyl-2-methyl-1-pentene 99%
3-Ethyl-2-methyl-1-pentene
Purity: 99%
CAS No.: 19780-66-6
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Refractive Index: 1.4124
UN No.: UN3295
MDL No.: MFCD00048664
Formel:
C₈H₁₆ Dichte: 0,72 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048664 CAS-Nummer: 19780-66-6 ADR: 3,II |