(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B20636.09 B20636.18 B20636.30
B20636.09EA 61.2 EUR
B20636.09 B20636.18 B20636.30
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 97% CAS No.: 99-48-9 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 98°(209°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 6269416 MDL No.: MFCD00869995

Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 227 °C
Dichte: 0,96
Flammpunkt: 98 °C (209 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00869995
CAS-Nummer: 99-48-9
EINECS: 202-757-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR