(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20636.09
B20636.18
B20636.30
B20636.09EA
61.2
EUR
B20636.09
B20636.18
B20636.30
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
(-)-Carveol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Formel:
C₁₀H₁₆O Siedepunkt: 227 °C Dichte: 0,96 Flammpunkt: 98 °C (209 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00869995 CAS-Nummer: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...