α-Brom-p-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril
B20641.06 B20641.14
B20641.06EA 46.9 EUR
B20641.06 B20641.14
α-Brom-p-toluonitril ≥98%
α-Brom-p-toluonitril
Purity: 98% CAS No.: 17201-43-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 636717 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001829
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8,II