1,3-Diphenyl-1-butanon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
B20654.03
B20654.03EA
57.2
EUR
B20654.03
1,3-Diphenyl-1-butanon 95%
1,3-Diphenyl-1-butanon
Purity: 95%
CAS No.: 1533-20-6
Molecular Formula: C16H16O
Formula Weight: 224.30
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD00026345
Formel:
C₁₆H₁₆O Molecular Weight: 224,30 g/mol Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026345 CAS-Nummer: 1533-20-6 |