Methyl-3,5-dibrombenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,5-dibromobenzoate
B20668.06
B20668.06EA 83 EUR
B20668.06
Methyl-3,5-dibrombenzoat ≥98%
Methyl-3,5-dibrombenzoat
Purity: 98% CAS No.: 51329-15-8 Molecular Formula: C8H6Br2O2 Formula Weight: 293.94 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 2255855
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molecular Weight: 293,94 g/mol
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082648
CAS-Nummer: 51329-15-8