2,4-Chinolindiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20747.06
B20747.14
B20747.06EA
23.4
EUR
B20747.06
B20747.14
2,4-Chinolindiol ≥97%
2,4-Chinolindiol
Purity: 97%
CAS No.: 86-95-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point:
Formel:
C₉H₇NO₂ Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006744 CAS-Nummer: 86-95-3 EINECS: 201-711-0 |