2-Ethylcyclohexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20748.06
B20748.14
B20748.06EA
76.4
EUR
B20748.06
B20748.14
2-Ethylcyclohexanon ≥99%
2-Ethylcyclohexanone
Purity: 99%
CAS No.: 4423-94-3
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
MDL No.: MFCD00066306
Formel:
C₈H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066306 CAS-Nummer: 4423-94-3 |