5-Fluorisatin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20831.03 B20831.06 B20831.14
B20831.03EA 22.6 EUR
B20831.03 B20831.06 B20831.14
5-Fluorisatin ≥98%
5-Fluorisatin
Purity: 98% CAS No.: 443-69-6 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 131241
Formel: C₈H₄FNO₂
Schmelzpunkt: 224…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6