3-Ethyl-3-hexanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20859.06
B20859.06EA
115
EUR
B20859.06
3-Ethyl-3-hexanol ≥98%
3-Ethyl-3-hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 597-76-2
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
MDL No.: MFCD00039616
Formel:
C₈H₁₈O Molecular Weight: 130,23 g/mol Dichte: 0,83 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039616 CAS-Nummer: 597-76-2 EINECS: 209-908-3 |