3-Methylbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)toluol, (3-Methylphenyl)methanol
B20875.14
B20875.14EA 62.5 EUR
B20875.14
3-Methylbenzylalkohol ≥98%
3-Methylbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 587-03-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5340 Boiling Point: 216-217° Beilstein Reference: 2324516 MDL No.: MFCD00004646
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 1,013
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004646
CAS-Nummer: 587-03-1
EINECS: 209-595-3