1-Iodperfluorhexan 98+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B20958.18
B20958.18EA 146 EUR
B20958.18
1-Iodperfluorhexan 98+% stabilisiert
1-Iodperfluorhexan
Purity: 98+% CAS No.: 355-43-1 Molecular Formula: CF3(CF2)5I Formula Weight: 445.95 Refractive Index: 1.3290 Melting Point: -45° Boiling Point: 117° Beilstein Reference: 1802118 MDL No.: MFCD00001063
Formel: C₆F₁₃I
Siedepunkt: 117 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 2,063
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001063
CAS-Nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6