3,4-Dimethylbenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(3,4-Dimethylphenyl)(phenyl)methanone
B20965.14
B20965.22
B20965.14EA
39.9
EUR
B20965.14
B20965.22
3,4-Dimethylbenzophenon ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 2571-39-3
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₁₄O Siedepunkt: 335 °C Schmelzpunkt: 44…47 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008525 CAS-Nummer: 2571-39-3 EINECS: 219-916-9 |