1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kupfer
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 2043-57-4
Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I
Formula Weight: 474.00
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.3600
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 1887105
MDL No.: MFCD00039410
Formel:
C₈H₄F₁₃I Siedepunkt: 178…180 °C Schmelzpunkt: ∼ 20 °C Dichte: 1,940 Flammpunkt: 150 °C (302 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039410 CAS-Nummer: 2043-57-4 EINECS: 218-056-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...