Tetrakis(trimethylsilyl)silan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21020.03 B21020.06
B21020.03EA 37.7 EUR
B21020.03 B21020.06
Tetrakis(trimethylsilyl)silan ≥98%
Tetrakis(trimethylsilyl)silan
Purity: 98% CAS No.: 4098-98-0 Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4 Formula Weight: 320.85 Melting Point: 266-268° subl. MDL No.: MFCD00054859
Formel: C₁₂H₃₆Si₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054859
CAS-Nummer: 4098-98-0