Biphenyl-4-sulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21031.06 B21031.14 B21031.22
B21031.06EA 56.5 EUR
B21031.06 B21031.14 B21031.22
Biphenyl-4-sulfonylchlorid ≥97%
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 1623-93-4 Molecular Formula: C12H9ClO2S Formula Weight: 252.72 Melting Point: 112-117° Boiling Point: 200-205°/6mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00078658
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
Siedepunkt: 200…205 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078658
CAS-Nummer: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
ADR: 8,II