2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Formyl-2-phenylindole, 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
B21041.06
B21041.06EA
99.8
EUR
B21041.06
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 25365-71-3
Molecular Formula: C15H11NO
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 249-253°
MDL No.: MFCD00435481
Formel:
C₁₅H₁₁NO Molecular Weight: 221,26 g/mol Schmelzpunkt: 249…253 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00435481 CAS-Nummer: 25365-71-3 |