3-Methyl-1-benzofuran-2-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21044.03 B21044.06
B21044.03EA 40.8 EUR
B21044.03 B21044.06
3-Methyl-1-benzofuran-2-carbonsäure 97%
3-Methyl-1-benzofuran-2-carbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 24673-56-1 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 192-197° Beilstein Reference: 132104 MDL No.: MFCD00060511
Formel: C₁₀H₈O₃
Schmelzpunkt: 192…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060511
CAS-Nummer: 24673-56-1