1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21106.01
B21106.03
B21106.01EA
39.5
EUR
B21106.01
B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Formel:
C₃₀H₂₄P₂ Schmelzpunkt: 185…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014081 CAS-Nummer: 13991-08-7 |