Bis(dimethylamino)dimethylsilan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21119.22
B21119.22EA 148 EUR
B21119.22
Bis(dimethylamino)dimethylsilan 97%
Bis(dimethylamino)dimethylsilan
Purity: 97% CAS No.: 3768-58-9 Molecular Formula: [(CH3)2N]2Si(CH3)2 Formula Weight: 146.31 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -98° Boiling Point: 128-129° Beilstein Reference: 1736095 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008296
Formel: C₆H₁₈N₂Si
Molecular Weight: 146,31 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,807
Flammpunkt: –7 °C (19 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008296
CAS-Nummer: 3768-58-9
EINECS: 223-200-1
UN: 2924
ADR: 3,II