4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B21200.06 B21200.14 B21200.22
B21200.06EA 25.1 EUR
B21200.06 B21200.14 B21200.22
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin ≥99%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin

Purity: 99% CAS No.: 320-51-4 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 85°/3mm Beilstein Reference: 641588 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007846

Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 85 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Flammpunkt: 134 °C (273 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007846
CAS-Nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR