1-Chlor-2-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B21209.14
B21209.14EA 88.2 EUR
B21209.14
1-Chlor-2-fluorbenzol ≥98%
1-Chlor-2-fluorbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 348-51-6 Molecular Formula: C6H4ClF Formula Weight: 130.55 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.5010 Melting Point: -43° Boiling Point: 137-138° Beilstein Reference: 1855301 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000533
Formel: C₆H₄ClF
Siedepunkt: 137…138 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,242
Flammpunkt: 31 °C (87 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000533
CAS-Nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
ADR: 3,III